missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tenak™ Klassisk stativ til kummefrysere, 50 mm æskehøjde, med æsker
Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Leveres med en låsestang til at sikre kryobokse
- Mål den indvendige højde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
- Konstrueret af rustfrit stål
- Inkluderer standard hvide papkasser med 9 x 9 celledelere
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Hvide papkasser, 9 x 9 celledelere |
| Holder | Kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 7 |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 140 x 390 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm (kasse) |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion