Få mere at vide
Tenak™ Klassisk stativ til kummefrysere, 50 mm kassehøjde
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Leveres med en låsestang til at sikre kryobokse
- Mål den indvendige højde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
- Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Låsestang |
| Holder | Kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 5 |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 140 x 280 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm (kasse) |