Beskrivelse
- Leveres med en låsestang til at sikre kryobokse
- Mål den indvendige højde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
- Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 6 |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 140 x 335 mm |
| Inkluderer | Låsestang |
| Højde (metrisk) | 50 mm (kasse) |