Få mere at vide
Tenak™ Klassisk stativ til kummefrysere, 50 mm kassehøjde
Artikelnummer. 11517244 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11517244
Brand: Tenak™ TE21440
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Classic Rack er velegnet til brug med alle kummefrysermodeller.
  • Leveres med en låsestang til at sikre kryobokse
  • Mål den indvendige højde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
  • Konstrueret af rustfrit stål
Specifications
Inkluderer Låsestang
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 8
Til brug med (udstyr) Bryst Frseezers
Dimensioner (L x B x H) 140 x 140 x 445 mm
Højde (metrisk) 50 mm (kasse)