Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Klassisk patientkjole med snørebånd på ryggen
Artikelnummer. 17710169 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
10 Pk.
Artikelnummer. nr. pr. pakke
17710169 10 Pk.
1 options
Artikelnummer. 17710169 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. J40459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.00 DKK
    41.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 13.35 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Let patientkjole med korte ærmer og bindelukning i ryggen.
  • Let og åndbar
  • Model uden krave med elastiske manchetter
  • Ryg lukning med snørebånd
  • Højere vægt end andre medicinske kjoler, hvilket garanterer bedre opacitet
  • Individuel emballage til hygiejne og kontrolleret distribution
Tekniske data
Størrelse Universel
Til brug med (applikation) Medicinal
Køn Unisex
Antal lommer Ingen
Produkttype Kjole til almen brug
Materiale Polypropylen
Farve Flåde
Lukketype Slips
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 34 g/m 2
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
nr. pr. pakke 10 Pk.