Få mere at vide
Fisherbrand™ Klassisk medieautoklave
Artikelnummer. p-200104881 Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
EU og UK stik
Artikelnummer. 30242849
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklav indstillet til 121 °C.
Plug and play 12 L autoklave indstillet til 121 °C.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kapacitet (engelsk) 2,64 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 L
Dybde (metrisk) kammer 270 mm
Diameter (engelsk) kammer 8,4 tommer
Dybde (engelsk) kammer 10,8 tommer
Diameter (metrisk) kammer 210 mm
Længde (engelsk) 9,52 tommer.
Længde (metrisk) 268 mm
Model- EU og UK stik
Produkttype Autoklavering
Temperatur (engelsk) 249,8 °F
Temperatur (metrisk) 121 °C
Frekvens 50 Hz
Programmerbarhed Nej
Spænding 230 V