Få mere at vide
Fisherbrand™ Klassisk medieautoklave
Artikelnummer. 30242849 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Model-:
EU og UK stik
Artikelnummer. Model-
30242849 EU og UK stik
1 options
Artikelnummer. 30242849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12428.13 DKK
    10950.35 DKK / 1 enheder
    Spare 1477.78 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Autoklav indstillet til 121 °C.
Plug and play 12 L autoklave indstillet til 121 °C.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kapacitet (engelsk) 2,64 gal
Kapacitet (metrisk) 12 L
Dybde (metrisk) kammer 270 mm
Diameter (engelsk) kammer 8,4 tommer
Dybde (engelsk) kammer 10,8 tommer
Diameter (metrisk) kammer 210 mm
Længde (engelsk) 9,52 tommer
Længde (metrisk) 268 mm
Model- EU og UK stik
Produkttype Autoklavering
Temperatur (engelsk) 249,8 °F
Temperatur (metrisk) 121 °C
Frekvens 50 Hz
Programmerbarhed Nej
Spænding 230 V