Få mere at vide
BINDER™ Serie BF Classic.Line - Standard-kuvøse, med tvungen konvektion
Artikelnummer. 15682096 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15682096 230 V Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15682096 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90100241
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
BF-seriens inkubator med mekanisk konvektion er velegnet til alle skånsomme inkubationsapplikationer, især under fuld belastning og store batch-gennemløb. Denne inkubator er ekstremt homogen og har hurtige genopretningstider.
  • Temperaturområde: +5 °C over omgivelsestemperatur til +100 °C
  • APT.line™ forvarmningskammerteknologi
  • Justerbar blæserhastighed
  • Justerbar udblæsningsluftspjæld
  • Regulator med timerfunktioner
  • Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
  • 2 forkromede stativer
  • Klasse 3.1 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuel temperaturalarm
  • Uden fugtkontrol
  • Computerintegration: RS 422
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 14,1 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 77.2 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 35 kg
Controller type Controller med timer
Oversigt BF400-230 V, Standard, Serie BF Classic.Line - Standard-kuvøse med tvungen konvektion, 400 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 400 L
Kammermateriale Rustfrit stål
Konvektion type Tvunget, APT. Linjeteknologi
Holder Ingen
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 1
Antal hylder 2
Stiktype EU
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 100 °C
Type Standardinkubatorer
Vise LED
Dør stil Glaslåge
Model- BF400-230 V
Antal døre 2
Stopur Ja
Mål (D x B x H) Indvendig 1000 x 500 x 800 mm
Dimensioner (L x B x H) 1275 x 875 x 1045 mm
Vægt (metrisk) 145 kg
Elektriske krav 230 V, 1 fase, 50/60 Hz, 0,85 kW, 12,5 A
Spænding 230 V
Watt 0.85 kW
Strømstyrke 3,7 A
Frekvens 50/60 Hz