Få mere at vide
Tenak™ Klassisk halvstativ til kryogen fryser, 50 mm kassehøjde
Artikelnummer. 15260474 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15260474
Brand: Tenak™ TE21410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Classic Half Rack udstyret med en låsestang til at fastgøre kryobokse.
  • Med en låsestang til at sikre kryobokse
  • Disse stativer er til halvstore kasser med 5 x 5 celledeler
  • Maks. fodaftryk på 83 x 83 mm
Tekniske data
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 9
Til brug med (udstyr) Cyrogene frysere
Dimensioner (L x B x H) 83 x 83 x 500 mm
Højde (metrisk) 50 mm (kasse)