Beskrivelse
- Fremstillet af åndbar polypropylen
- Med krave og elastiske manchetter
- Individuel emballage til kontrolleret hygiejne og distribution
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 3X-lille |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ISO 9001 |
| Køn | Unisex |
| Antal lommer | 1 |
| Produkttype | Kjole til almen brug |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Trykknapper |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vægt (metrisk) | 40 gsm |
| Vis mere |