Beskrivelse
- Velegnet til HACCP-procedurer
- Lad operatøren beskytte sig mod risici for tilsmudsning af miljøet
- Mørkeblå farve er tilstrækkelig uigennemsigtig til at blive båret direkte på undertøj
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Generelle overalls |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Flåde |
| Engangs | Engangsbrug |
| Hætte type | Elastik |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vægt (metrisk) | 40 g/m 2 |
| Mængde | 25/Pk. |