Beskrivelse
- Child model suitable for infants (1 to 4 years old)
- Anti-slip sole reduces the risk of falling
- Polypropylene with polyethylene sole
- Classic style
- Welded and elasticated
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Farve | White, Blue |
| Dimensioner (L x B) | 23 x 12 cm |
| Til brug med (applikation) | Medical |
| Materiale | Polypropylene, Polyethylene |
| Størrelse | Small |
| Emballagemængde | 600 Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Tykkelse | 50 μm |