Få mere at vide
Abeba™ Klassiske 1000 sko
Størrelse:
36
42
43
44
45
46
Beskrivelse
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Kornet læder
- Hvid
- Stål tåkappe
- Skridsikre PU-ydersål
- Desinficeret behandlet
- Antistatisk
- Hælrem ikke-foldbar, justerbar
- Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
- Justerbart vristområde
- Spænde fastgørelse
- Hælplaster mikrofiber
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
| Farve | Hvid |
| Liner materiale | Mikrofiber |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 36 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 1000 |
| Tå materiale | Stål |
| Modstandsdygtig overfor | Animalsk fedt, olie og brændstof |