missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Abeba™ Klassiske 1000 sko
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
36
42
43
44
45
46
Beskrivelse
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Kornet læder
- Hvid
- Stål tåkappe
- Skridsikre PU-ydersål
- Desinficeret behandlet
- Antistatisk
- Hælrem ikke-foldbar, justerbar
- Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
- Justerbart vristområde
- Spænde fastgørelse
- Hælplaster mikrofiber
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
| Farve | Hvid |
| Liner materiale | Mikrofiber |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 46 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 1000 |
| Tå materiale | Stål |
| Modstandsdygtig overfor | Animalsk fedt, olie og brændstof |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion