Beskrivelse
- Fejlgrænser iflg. til klasse A, DIN EN ISO 1042
- Rengøring op til max. 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter
- Leveres individuelt
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | PFA |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | PFA |
| Højde (metrisk) | 262 mm |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | Målekolbe |
| Trådstørrelse | GL 25 |
| Tolerance | ±0,25 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Klasse | EN |
| Vis mere |