Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse M2 vægtsæt
Artikelnummer. 11830942
Masse:
1 til 100 g
1 til 200 g
1 til 50 g
1 til 500 g
Artikelnummer. 11830942
Brand: Zwiebel™ PBI5683C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III. Zwiebel™ Klasse M2 vægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M3 vægte.
  • Klasse M2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
  • Tekniske data
    Masse 1 til 100 g
    Til brug med (applikation) Til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I og høj nøjagtighedsklasse II