Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse M2 vægtsæt fra 1 til 2000 g
Artikelnummer. 11890972
Skift visning
Indeholder: 15 vægte
Artikelnummer.
11890972 Indeholder: 15 vægte
1 options
Artikelnummer. 11890972 Leverandør Zwiebel™ Leverandørnr. PBI5684W
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Zwiebel™ Vægtsæt er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse M3 vægte.
  • Indeholder følgende vægt: 1 x 1 g, 2 x 2 g, 1 x 5 g, 1 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g, 1 x 10 g, 2 x 200 g, 1 x 500 g, 1 x 1 kg, 2 x 2 kg
  • Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse M3 vægte og til brug med vejeinstrumenter med middel nøjagtighed klasse III
  • Permanent magnetisering:< 250μ T
Tekniske data
Produkttype Vægt sæt
Certificeringer/compliance OIML R111-anbefaling
Materiale Messing
Vægt (metrisk) 1 til 2000 g
Tæthed 8400± 250 kg/m 3
Inkluderer 15 vægte