Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse M1 vægte med certifikat
Masse:
1 mg
10 mg
100 mg
200 mg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tolerance:
±0,2 mg
±0,25 mg
±0,5 mg
±0,6 mg
±1000 mg
±250 mg
±2500 mg
±500 mg
Beskrivelse
- Klasse M1 kalibreringsvægt
- I overensstemmelse med OIML R111
- Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Masse | 100 mg |
| Tolerance | ±0,5 mg |
| Til brug med (applikation) | Til brug med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III og almindelig nøjagtighedsklasse IIII |