Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse M1 vægte med certifikat
Artikelnummer. 11730603
Masse:
1 mg
10 mg
100 mg
200 mg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tolerance:
±0,2 mg
±0,25 mg
±0,5 mg
±0,6 mg
±1000 mg
±250 mg
±2500 mg
±500 mg
Artikelnummer. 11730603
Brand: Zwiebel™ PBI2300W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III. Zwiebel™ Klasse M1 vægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M2 vægte.
  • Klasse M1 kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Masse 100 mg
Tolerance ±0,5 mg
Til brug med (applikation) Til brug med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III og almindelig nøjagtighedsklasse IIII