Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse M1 vægte
Artikelnummer. 12001613
Tolerance:
±1000 mg
±250 mg
±500 mg
Artikelnummer. 12001613
Brand: Zwiebel™ PBI23717
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III. Zwiebel™ Klasse M1 vægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M2 vægte.
  • Klasse M1 støbejernskalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis
Tekniske data
Tolerance ±500 mg
Til brug med (applikation) Til brug med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III og almindelig nøjagtighedsklasse IIII