Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse M1 vægtsæt
Artikelnummer. 11810982
Masse:
1 til 200 g
1 til 2000 g
1 til 50 g
1 til 500 g
1 til 500 mg
Artikelnummer. 11810982
Brand: Zwiebel™ PBI5684Y
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III. Zwiebel™ Klasse M1 vægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M2 vægte.
  • Klasse M2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
  • Tekniske data
    Masse 1 til 2000 g
    Til brug med (applikation) Til brug med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III og almindelig nøjagtighedsklasse IIII