Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse M1 vægtæsker
Masse:
500 g
1000 g
2000 g
Beskrivelse
- Klasse M1 kalibreringsvægt
- I overensstemmelse med OIML R111
- Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Tekniske data
| Masse | 500 g |
| Tolerance | ±25 mg |
| Til brug med (applikation) | Til brug med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III og almindelig nøjagtighedsklasse IIII |