Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse M1 vægtæsker
Anvendes sammen med vægte med middel nøjagtighedsklasse III. Zwiebel™ Klasse M1 vægtkasser er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M₂ vægte.
Brand: Zwiebel™ PBI5681Y
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Klasse M1 kalibreringsvægt
- I overensstemmelse med OIML R111
- Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
2000 g | |
±100 mg | |
Til brug med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III og almindelig nøjagtighedsklasse IIII |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Zwiebel™ Klasse M1 vægtæsker > Vægt: 2000g
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion