Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse M1 vægtæsker
Artikelnummer. 11840892
Masse:
500 g
1000 g
2000 g
Artikelnummer. 11840892
Brand: Zwiebel™ PBI56815
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vægte med middel nøjagtighedsklasse III. Zwiebel™ Klasse M1 vægtkasser er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M₂ vægte.
  • Klasse M1 kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Masse 1000 g
Tolerance ±50 mg
Til brug med (applikation) Til brug med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III og almindelig nøjagtighedsklasse IIII