Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse M1 kalibreringsvægte
Artikelnummer. p-7160221
Vægt (metrisk):
10 mg
500 mg
Artikelnummer. 11710593
Brand: Zwiebel™ PBI2300D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Zwiebel™ Klasse M1 kalibreringsvægte er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse M2 vægte.
  • Permanent magnetisering:< 250μ T
  • Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse M vægte og til brug med vejning af 2 instrumenter med middel nøjagtighed klasse III
  • Én blok materiale uden justeringshulrum
Tekniske data
Produkttype Ark Vægt
Certificeringer/compliance Anbefaling OIML R111
Oversigt 0,1 mm tyk
Materiale Aluminium
Vægt (metrisk) 10 mg
Tæthed 2700± 100 kg/m 3
Form Trekant
Længde (metrisk) 9,2 mm fra punkt til punkt
Bredde (engelsk) 8 mm fra top til bund