Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse M1 kassevægte
Artikelnummer. 11740593
Skift visning
Tolerance:
±0,2 mg
±0,5 mg
±1,2 mg
±1,6 mg
±10 mg
±2 mg
±250 mg
±5 mg
±50000 mg
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tolerance
11740593 ±0,5 mg
11770743 ±50000 mg
11768204 ±2 mg
11710723 ±5 mg
11748204 ±1,2 mg
11720723 ±10 mg
11760723 ±250 mg
11758204 ±1,6 mg
11700593 ±0,2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11740593 Leverandør Zwiebel™ Leverandørnr. PBI2300H
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Anvendes sammen med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III. Zwiebel™ Klasse M1 kassevægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M₂ vægte.
  • Klasse M1 vægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
  • Tekniske data
    Tolerance ±0,5 mg
    Til brug med (applikation) Til brug med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III og almindelig nøjagtighedsklasse IIII