Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse I polypropylen engangs laboratoriefrakke, individuelt pakket
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Disse unisex laboratoriefrakker i polypropylen med slids bagpå har 5 studs og elastiske manchetter uden håndlommer. De giver sikkerhed og komfort i laboratoriemiljøet.
- Hvid spunbond polypropylen
- Elastiske manchetter
- Stofvægt: 40 g/m 2
- Standard krave, ingen håndlommer
- Slids bagpå
- Enkelt krave
- Fem trykknapper for sikker lukning
- Unisex
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Trykknapper |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Antal lommer | Ingen |
| Krave type | Enkelt krave |
| Sømtype | Fire tråds syede sømme |
| Vis mere |