Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse I polypropylen engangs laboratoriefrakke, individuelt pakket
Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Størrelse (metrisk) bryst:
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Længde (metrisk) ærme:
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Længde (metrisk):
92 cm
100 cm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Beskrivelse
Disse unisex laboratoriefrakker i polypropylen med slids bagpå har 5 studs og elastiske manchetter uden håndlommer. De giver sikkerhed og komfort i laboratoriemiljøet.
- Hvid spunbond polypropylen
- Elastiske manchetter
- Stofvægt: 40 g/m 2
- Standard krave, ingen håndlommer
- Slids bagpå
- Enkelt krave
- Fem trykknapper for sikker lukning
- Unisex
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Trykknapper |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Antal lommer | Ingen |
| Krave type | Enkelt krave |
| Sømtype | Fire tråds syede sømme |
| Vis mere |