Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse I polypropylen engangs laboratoriefrakke, individuelt pakket
Artikelnummer. 17203044 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Størrelse (metrisk) bryst:
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Længde (metrisk) ærme:
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Længde (metrisk):
92 cm
100 cm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Størrelse (metrisk) bryst Længde (metrisk) ærme Længde (metrisk)
17203044 Medium 69 cm 77 cm 100 cm
17213044 Lille 63 cm 73 cm 92 cm
17293034 Større 71 cm 78 cm 102 cm
17223044 X-Large 73 cm 79 cm 104 cm
17233044 2X-stor 75 cm 80 cm 109 cm
17283034 3X-Large 77 cm 81 cm 112 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17203044
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse unisex laboratoriefrakker i polypropylen med slids bagpå har 5 studs og elastiske manchetter uden håndlommer. De giver sikkerhed og komfort i laboratoriemiljøet.
Disse unisex laboratoriefrakker i polypropylen med slids bagpå har 5 studs og elastiske manchetter uden håndlommer. De giver sikkerhed og komfort i laboratoriemiljøet.
  • Hvid spunbond polypropylen
  • Elastiske manchetter
  • Stofvægt: 40 g/m 2
  • Standard krave, ingen håndlommer
  • Slids bagpå
  • Enkelt krave
  • Fem trykknapper for sikker lukning
  • Unisex
Tekniske data
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Lukketype Trykknapper
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Antal lommer Ingen
Krave type Enkelt krave
Sømtype Fire tråds syede sømme
Størrelse (metrisk) bryst 69 cm
Certificeringer/compliance Klasse I; CE 0197; Direktiv 93/42/EØF bilag V
Certificeringer/overholdelse (Europa) 93/42/EØF
Inkluderer Fem trykknapper, 27 cm slids bagpå
Emballagetype Individuelt pakket i PE-pose
Længde (metrisk) 100 cm
Længde (metrisk) ærme 77 cm