Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse F1 vægte
Artikelnummer. 11710623
Skift visning
Masse:
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse
11710623 100 mg
11780613 10 mg
11720623 200 mg
11790613 20 mg
11730623 500 mg
11700623 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11710623 Leverandør Zwiebel™ Leverandørnr. PBI2301T
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter af middel nøjagtighedsklasse II. Zwiebel™ Klasse F1 kassevægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse F2 vægte.
  • Klasse F1 vægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
  • Tekniske data
    Masse 100 mg
    Tolerance ±0,05 mg
    Til brug med (applikation) Til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I og høj nøjagtighedsklasse II