Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse F1 vægtsæt fra 1 til 500 mg
Artikelnummer. 11810932
:
Indeholder: 12 vægte
Artikelnummer. 11810932
Brand: Zwiebel™ PBI56830
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Zwiebel™ Vægtsæt er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F2 vægte.
  • Indeholder følgende vægt: 1 x 1 mg, 2 x 2 mg, 1 x 5 mg, 1 x 10 mg, 2 x 20 mg, 1 x 50 mg, 1 x 100 mg, 2 x 200 mg, 1 x 500 mg
  • Trekanttrådsvægte er 1, 10 og 100 mg
  • Firkantede og dobbelte firkantede trådvægte er 2, 20 og 200 mg
  • Pentagon trådvægte er 5, 50 og 500 mg
  • Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F2 vægte og til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I og høj nøjagtighedsklasse II
Tekniske data
Produkttype Vægt sæt
Certificeringer/compliance OIML R111-anbefaling
Vægt (metrisk) 1 til 500 mg
Tæthed 8500± 100 kg/m 3
Inkluderer 12 vægte