Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse F1 vægtsæt fra 1 til 1000 g
:
Indeholder: 13 vægte
Beskrivelse
- Indeholder følgende vægt: 1 x 1 g, 2 x 2 g, 1 x 5 g, 1 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g, 1 x 100 g, 2 x 200 g, 1 x 500 g, 1 x 1 kg
- Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F2 vægte og til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I og høj nøjagtighedsklasse II
- Permanent magnetisering:< 25μ T
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vægt sæt |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (metrisk) | 1 til 1000 g |
| Tæthed | 8000± 100 kg/m 3 |
| Inkluderer | 13 vægte |