Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse F1 vægt med certifikat
Artikelnummer. 11750613
:
Vægt: 1 mg
Artikelnummer. 11750613
Brand: Zwiebel™ PBI2301L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Zwiebel™ F1 vægt med certifikat er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F2 vægte.
  • Permanent magnetisering:< 25μ T
  • Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F2 vægte og til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I og høj nøjagtighedsklasse II
  • En blok materiale
Tekniske data
Produkttype Trådvægt
Vægt (metrisk) 1 mg
Tæthed 8500± 100 kg/m 3
Form Trekant
Diameter (metrisk) Udvendig 0,1 mm ledning
Længde (metrisk) 4,5 mm korte ender, 6,5 mm lange ender
Inkluderer Certifikat