Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse F1 kalibreringsvægte
Vægt (metrisk):
1 g
5 g
10 g
20 g
200 g
2 kg
Beskrivelse
- Permanent magnetisering:< 25μ T
- Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F2 vægte og til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I og høj nøjagtighedsklasse II
- Vægte med justeringshulrum (undtagen 1 til 20 g monoblok)
- Identifikation for sporbarheden
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vægt |
| Certificeringer/compliance | OIML R111-anbefaling |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (metrisk) | 5 g |
| Tæthed | 8000± 100 kg/m 3 |
| Form | Cylindrisk |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 14.4 mm |