Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse F1 kassevægte med certifikat
Artikelnummer. 11780793
Tolerance:
±0,1 mg
±0,20 mg
±0,25 mg
±0,30 mg
±0,50 mg
±25 mg
±5,0 mg
±50 mg
Artikelnummer. 11780793
Brand: Zwiebel™ PBI23138
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I og høj nøjagtighedsklasse II. Zwiebel™ Klasse F1 vægte er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F2 vægte.
  • Klasse F1 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Tolerance ±5,0 mg
Til brug med (applikation) Til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I og høj nøjagtighedsklasse II