Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse F1 kassevægte med certifikat
Tolerance:
±0,1 mg
±0,20 mg
±0,25 mg
±0,30 mg
±0,50 mg
±25 mg
±5,0 mg
±50 mg
Beskrivelse
- Klasse F1 kalibreringsvægt
- Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
- I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Tekniske data
| Masse | 100 g |
| Tolerance | ±0,50 mg |
| Til brug med (applikation) | Til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I og høj nøjagtighedsklasse II |