Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse F1 kassevægte
Masse:
50 mg
200 mg
500 mg
2 g
50 g
100 g
200 g
1000 g
2000 g
Tolerance:
±0,04 mg
±0,06 mg
±0,08 mg
±0,12 mg
±0,30 mg
±0,50 mg
±1,00 mg
±10 mg
±5,00 mg
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Masse | 1000 g |
| Tolerance | ±5,00 mg |
| Til brug med (applikation) | Til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I og høj nøjagtighedsklasse II |