Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse F1 kassevægte
Artikelnummer. 12011643
Masse:
50 mg
200 mg
500 mg
2 g
50 g
100 g
200 g
1000 g
2000 g
Tolerance:
±0,04 mg
±0,06 mg
±0,08 mg
±0,12 mg
±0,30 mg
±0,50 mg
±1,00 mg
±10 mg
±5,00 mg
Artikelnummer. 12011643
Brand: Zwiebel™ PBI23081
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter af middel nøjagtighedsklasse II. Zwiebel™ Klasse F1 kassevægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse F2 vægte.
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
  • Tekniske data
    Masse 200 g
    Tolerance ±1,00 mg
    Til brug med (applikation) Til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I og høj nøjagtighedsklasse II