Få mere at vide
Zwiebel™ Plastkasse med rustfrit stål 25 kg vægt, F1 med certifikat
Artikelnummer. 11850922
:
Vægt: 20 kg
Artikelnummer. 11850922
Brand: Zwiebel™ PBI5682N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I og høj nøjagtighedsklasse II. Zwiebel™ Klasse F1 vægte er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F2 vægte.
  • Klasse F1 kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Produkttype Kassevægt
Klassifikation F1
Masse 25 kg
Til brug med (applikation) Vejeinstrumenter af særlig nøjagtighedsklasse I og høj nøjagtighedsklasse II