Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse E2 vægt med COFRAC kalibreringscertifikat
Artikelnummer. p-8006530
Masse:
1 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tolerance:
±0,006 mg
±0,008 mg
±0,01 mg
±0,012 mg
±0,016 mg
±0,02 mg
±0,025 mg
Artikelnummer. 11700643
Brand: Zwiebel™ PBI2302S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer vægte med lavere nøjagtighedsklasser. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle bladkalibreringsvægte af rustfrit stål er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F1-vægte og til brug med vejeinstrumenter af særlig nøjagtighedsklasse I.
  • Klasse E2 kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres med et COFRAC kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Masse 100 mg
Tolerance ±0,016 mg
Til brug med (applikation) Til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I