Få mere at vide
Zwiebel™ Plastkasse med rustfrit stål 500g Vægt, klasse E2
Artikelnummer. 11820892
:
Masse: 500g
Artikelnummer. 11820892
Brand: Zwiebel™ PBI56813
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer vægte med lavere nøjagtighedsklasser. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F1-vægte og til brug med vejeinstrumenter af særlig nøjagtighedsklasse I.
  • Klasse E2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Tekniske data
    Tolerance ±0,8 mg
    Til brug med (applikation) Til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I