Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse E2 æskevægt med COFRAC kalibreringscertifikat
Artikelnummer. p-8006527
Masse:
1 g
1 til 100 g
10 g
100 g
2 g
20 g
200 g
5 g
5 kg
50 g
Artikelnummer. 11710263
Brand: Zwiebel™ PBI23733
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer vægte med lavere nøjagtighedsklasser og bruges med klasse I-vægte. Zwiebel™ Klasse E2 kassevægte er beregnet til brug med klasse F1 vægte.
  • Klasse E2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
    Tekniske data
    Masse 1 til 100 g
    Til brug med (applikation) Til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I