Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse E2 æskevægt med COFRAC kalibreringscertifikat
Masse:
1 g
1 til 100 g
10 g
100 g
2 g
20 g
200 g
5 g
5 kg
50 g
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Masse | 10 g |
| Tolerance | ±0,06 mg |
| Til brug med (applikation) | Til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I |