Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse E2 æskevægt med COFRAC kalibreringscertifikat
Artikelnummer. 11755183
Masse:
1 g
1 til 100 g
10 g
100 g
2 g
20 g
200 g
5 g
5 kg
50 g
Artikelnummer. 11755183
Brand: Zwiebel™ PBI23872
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer vægte med lavere nøjagtighedsklasser og bruges med klasse I-vægte. Zwiebel™ Klasse E2 kassevægte er beregnet til brug med klasse F1 vægte.
  • Klasse E2 Kassevægt
  • Inkluderer COFRAC kalibreringscertifikat
Tekniske data
Masse 1 g
Tolerance ±0,03 mg
Til brug med (applikation) Til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I