Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse E2 Kassevægt
Masse:
2 mg
10 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
Tolerance:
±0,006 mg
±0,008 mg
±0,025 mg
±0,03 mg
±0,04 mg
±0,05 mg
±0,06 mg
±0,08 mg
±0,1 mg
±0,3 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Masse | 10 mg |
| Tolerance | ±0,008 mg |
| Til brug med (applikation) | Til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I |