Få mere at vide
Witeg™ Klasse DIN-A volumetriske kolber
Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas
- Med hule glaspropper ST
- Kegle ST 10/19
- Tolerance på 0,040 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | Brun |
| Tolerance | 0.040 mL |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | DIN-A |
| Lukketype | Stopper |
| Lukkestørrelse | ST 10/19 |