Få mere at vide
Kartell™ Gennemskinnelig polypropylen højformsmålecylindre med blå gradueringer
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
1000 ml
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
Gradueringer:
10 mL
100 mL
20 mL
200 mL
5 mL
50 mL
Permanent
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 30
Beskrivelse
- Permanent forbedrede, nåleskarpe blå gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
- Polypropylen konstruktion modstår temperaturer op til 120 °C
- Høj form, femkantet base for stabilitet
- Klasse B
- Autoklaverbar
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±2 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 6706-1981 (E) |
| Klasse | B |
| Skala | Permanente blå gradueringer |
| Diameter (metrisk) | 41.5 mm |
| Gradueringer | 20 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Grænse for fejl | ±2 ml |
| Vis mere |