Få mere at vide
Kartell™ Gennemskinnelig polypropylen højformsmålecylindre med blå gradueringer
Artikelnummer. 15805577
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
1000 ml
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
Gradueringer:
10 mL
100 mL
20 mL
200 mL
5 mL
50 mL
Permanent
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 30
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer unitSize
15805577 250 mL 20 mL Pakke med 12
15885567 25 mL 5 mL Pakke med 30
15895567 50 mL 10 mL Pakke med 30
10450163 100 mL 10 mL Hver
10653282 500 mL 50 mL Hver
10663282 1000 ml 100 mL Hver
10663472 - 200 mL Hver
15875567 10 mL Permanent Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15805577 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0256400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Højformede polypropylen-målecylindre med blå gradueringer giver en økonomisk og sikker løsning til at måle volumen af væsker i et laboratorium.
  • Permanent forbedrede, nåleskarpe blå gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
  • Polypropylen konstruktion modstår temperaturer op til 120 °C
  • Høj form, femkantet base for stabilitet
  • Klasse B
  • Autoklaverbar
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Tolerance ±2 ml
Certificeringer/compliance ISO 6706-1981 (E)
Klasse B
Skala Permanente blå gradueringer
Diameter (metrisk) 41.5 mm
Gradueringer 20 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±2 ml
Maks. Temperatur 100 °C
Underafdeling 2mL
Form Cylindrisk
Til brug med (applikation) Fødevare
Skala farve Blå
Højde (metrisk) 315 mm
Type Gradueret målecylinder