Få mere at vide
Kartell™ Gennemskinnelig polypropylen højformsmålecylindre med blå gradueringer
Beskrivelse
- Permanent forbedrede, nåleskarpe blå gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
- Polypropylen konstruktion modstår temperaturer op til 120 °C
- Høj form, femkantet base for stabilitet
- Klasse B
- Autoklaverbar
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±5 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 6706-1981 (E) |
| Klasse | B |
| Skala | Permanente blå gradueringer |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |
| Gradueringer | 50 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Grænse for fejl | ±5 ml |
| Vis mere |