Få mere at vide
Kartell™ Lavformede graduerede bægerglas klasse B
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Krystalklar
- God kemisk resistens
- Permanente gradueringer støbt til bæger
- Kan modstå temperaturer op til 170 °C i korte perioder
- Velegnet til applikationer med fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Krystalklar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 88mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | PMP |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarer |
| Højde (metrisk) | 119mm |
| Mængde | 12 Pakke |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |